2-Iodobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
179700100
179700500
ACRO179700100EA
2020
CZK
ACRO179700100
ACRO179700500
2-Iodobenzyl alcohol 99%
2-Iodobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₇IO Bod varu: 145 °C (10 -rr) Bod tání: 88…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004610 CAS číslo: 5159-41-1 EINECS: 225-933-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to pink Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 93 °C |
GC | ≥98.5 % |