4-Iodo-2-nitrotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18607.06
A18607.14
A18607.06EA
2910
CZK
A18607.06
A18607.14
4-Iodo-2-nitrotoluene ≥97%
4-Iodo-2-nitrotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 41252-97-5
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00051090
Vzorec:
C₇H₆INO₂ Bod tání: 58…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051090 CAS číslo: 41252-97-5 EINECS: 255-279-3 |