Tisk…

3-Iodo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

278858-25G 278858-5G
SIAL278858-25GEA 0 CZK
SIAL278858-25G SIAL278858-5G
3-Iodo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇IO₂
MW: 262.05
Bod varu: 329
Bod tání: 210…211 °C
MDL Number: MFCD00010392
CAS číslo: 82998-57-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR