2-Iodo-m-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
560499-1G
560499-5G
SIAL560499-1GEA
1820
CZK
SIAL560499-1G
SIAL560499-5G
2-Iodo-m-toluic acid, Sigma-Aldrich®
2-Iodo-m-toluic acid
Vzorec:
C₈H₇IO₂ MW: 262,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079764 CAS číslo: 108078-14-4 |