2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19876.03
L19876.06
L19876.03EA
2400
CZK
L19876.03
L19876.06
2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
2-Iodo-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 108078-14-4
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2439521
Vzorec:
C₈H₇IO₂ MW: 262.05 Bod tání: 150…153 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079764 CAS číslo: 108078-14-4 |