Tisk…
4'-Iodoacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
A16794.06 A16794.14 A16794.22
A16794.06EA 1190 CZK
A16794.06 A16794.14 A16794.22
4'-Iodoacetophenone ≥98%
4'-Iodoacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 13329-40-3 Molecular Formula: C8H7IO Formula Weight: 246.05 Melting Point: 82-84° Beilstein Reference: 1857412
Vzorec: C₈H₇IO
Bod varu: 145…150 °C (20 mmHg)
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045320
CAS číslo: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8