Tisk…
4'-Iodoacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
278890250 278890050
ACRO278890250EA 4120 CZK
ACRO278890250 ACRO278890050
4'-Iodoacetophenone 98%
4'-Iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₇IO
Bod varu: 145 - 150 °C (20 -rr)
Bod tání: 82…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045320
CAS číslo: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
GC ≥97.5 %