2'-Iodoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
540676-5G
540676-1G
SIAL540676-5GEA
0
CZK
SIAL540676-5G
SIAL540676-1G
2'-Iodoacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Iodoacetophenone
Vzorec:
C₈H₇IO MW: 246,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00094998 CAS číslo: 2142-70-3 |