Tisk…
2'-Iodoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
540676-5G 540676-1G
SIAL540676-5GEA 0 CZK
SIAL540676-5G SIAL540676-1G
2'-Iodoacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
MDL Number: MFCD00094998
CAS číslo: 2142-70-3