2'-Iodoacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
B25345.03
B25345.06
B25345.03EA
1120
CZK
B25345.03
B25345.06
2'-Iodoacetophenone ≥98%
2'-Iodoacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-70-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 139-140°/12mm
Beilstein Reference: 2325078
MDL No.: MFCD00094998
Vzorec:
C₈H₇IO MW: 246,05 g/mol Bod varu: 139…140 °C (12 mmHg) Hustota: 1,746 Bod vzplanutí: 103 °C (218 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00094998 CAS číslo: 2142-70-3 |