(4-Iodophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
587028-1G
587028-5G
SIAL587028-1GEA
1480
CZK
SIAL587028-1G
SIAL587028-5G
(4-Iodophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₈H₆IN MW: 243,05 g/mol Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 56…57 °C |
MDL Number:
MFCD00060306 CAS číslo: 51628-12-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |