Tisk…
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L15119.03 L15119.06
L15119.03EA 2250 CZK
L15119.03 L15119.06
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 51628-12-7 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-54° Beilstein Reference: 1934479 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060306
Vzorec: C₈H₆IN
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060306
CAS číslo: 51628-12-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III