Tisk…

4-Iodotoluene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1-Iodo-4-methylbenzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

206555-100G 206555-25G
SIAL206555-100GEA 4700 CZK
SIAL206555-100G SIAL206555-25G
4-Iodotoluene, Sigma-Aldrich®
4-Iodotoluene
Vzorec: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Bod varu: 211,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001059
CAS číslo: 624-31-7
EINECS: 210-841-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR