Tisk…

2-Iodotoluene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1-Iodo-2-methylbenzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

I11704-25G I11704-5G
SIALI11704-25GEA 1950 CZK
SIALI11704-25G SIALI11704-5G
2-Iodotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Iodotoluene
Vzorec: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Bod varu: 211 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001042
CAS číslo: 615-37-2
EINECS: 210-422-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR