1-Ethyl-4-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14138.09
A14138.18
A14138.09EA
1260
CZK
A14138.09
A14138.18
1-Ethyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Ethyl-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 25309-64-2
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Mild
Melting Point: -17°
Boiling Point: 112-113°/20mm
Beilstein Reference: 2076973
MDL No.: MFCD00060663
Vzorec:
C₈H₉I Bod varu: 112…113 °C (20 mmHg) Bod tání: –17 °C Hustota: 1,600 Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060663 CAS číslo: 25309-64-2 |