Tisk…
1-tert-Butyl-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
411205-1G 411205-5G
SIAL411205-1GEA 2670 CZK
SIAL411205-1G SIAL411205-5G
1-tert-Butyl-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃I
Bod varu: 114 °C (0,05 mmHg)
Hustota: 1,4392 g/cm³ (14 °C)
MDL Number: MFCD00052339
CAS číslo: 35779-04-5