Tisk…
2-Iodo-1-phenylethane 97% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Phenylethyl iodide, (2-Iodoethyl)benzene
Stabilization: Stabilised with copper
305250050 305250250
ACRO305250050EA 2930 CZK
ACRO305250050 ACRO305250250
2-Iodo-1-phenylethane 97% stabilised
2-Iodo-1-phenylethane
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂I
Bod varu: 122…123 °C (13 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,6 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00039408
CAS číslo: 17376-04-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6030 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper