Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
565849-1G 565849-5G
SIAL565849-1GEA 1070 CZK
SIAL565849-1G SIAL565849-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
Bod varu: 49,5…50.5 °C (0.2 mmHg)
Bod tání: 31…33 °C
MDL Number: MFCD00042422
CAS číslo: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II