4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12907.14
A12907.03
A12907.06
A12907.14EA
9440
CZK
A12907.14
A12907.03
A12907.06
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2991-42-6
Molecular Formula: C7H4ClF3O2S
Formula Weight: 244.62
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₄ClF₃O₂S Bod varu: 118…120 °C (18 mmHg) Bod tání: 28…34 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042422 CAS číslo: 2991-42-6 UN: 3261 ADR: 8,II |