Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
178470-1G 178470-25G 178470-5G
SIAL178470-1GEA 1090 CZK
SIAL178470-1G SIAL178470-25G SIAL178470-5G
α,α,α-Trifluoro-p-cresol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 45…47 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002363
CAS číslo: 402-45-9
EINECS: 206-945-7