Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-cresol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176440010 176440050 176440250
ACRO176440010EA 1060 CZK
ACRO176440010 ACRO176440050 ACRO176440250
α,α,α-Trifluoro-p-cresol 98%
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Bod varu: 71,5…72 °C (8 mmHg)
Bod tání: 40…46 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002363
CAS číslo: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow-brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥97.5 %