Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
156035-100G 156035-25G
SIAL156035-100GEA 6750 CZK
SIAL156035-100G SIAL156035-25G
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002299
CAS číslo: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 3265
ADR: 8,III