α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
168470250
168471000
ACRO168470250EA
890
CZK
ACRO168470250
ACRO168471000
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98+%
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Vzorec:
C₇H₅F₃O Bod varu: 178 °C (1013 hPa) Hustota: 1,33 g/cm³ Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002299 CAS číslo: 98-17-9 EINECS: 202-645-5 UN: 1760 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |