Tisk…
4-Fluoro-m-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
337250-25G 337250-5G
SIAL337250-25GEA 6540 CZK
SIAL337250-25G SIAL337250-5G
4-Fluoro-m-cresol, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
MDL Number: MFCD00042296
CAS číslo: 452-70-0
UN: 3261
ADR: 8,III