3-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A12509.09
A12509.14
A12509.18
A12509.09EA
1190
CZK
A12509.09
A12509.14
A12509.18
3-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
3-Fluorobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 456-47-3
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2242511
MDL No.: MFCD00004631
Vzorec:
C₇H₇FO Bod varu: 201 °C Hustota: 1,166 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004631 CAS číslo: 456-47-3 EINECS: 207-265-3 |