Tisk…
6-Fluoro-m-cresol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
B20275.03 B20275.06
B20275.03EA 1130 CZK
B20275.03 B20275.06
6-Fluoro-m-cresol ≥97%
6-Fluoro-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 63762-79-8 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5105 Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 2433017 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00190101
Vzorec: C₇H₇FO
MW: 126.13
Bod varu: 172…174 °C
Hustota: 1.155
Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190101
CAS číslo: 63762-79-8
UN: 3265
ADR: 8 III