Tisk…
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,3,5,6-Tetrafluorophenyl)methanol
B25162.06 B25162.14
B25162.06EA 1240 CZK
B25162.06 B25162.14
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol ≥98%
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol
Purity: 98% CAS No.: 4084-38-2 Molecular Formula: C7H4F4O Formula Weight: 180.10 Odour: Recognizable Melting Point: 34-38° Boiling Point: 220-225° MDL No.: MFCD00792428
Vzorec: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Bod varu: 220…225 °C
Bod tání: 34…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792428
CAS číslo: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7