Tisk…
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50345.03 H50345.06
H50345.03EA 5740 CZK
H50345.03 H50345.06
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
CAS No.: 125903-81-3 Molecular Formula: C8H8F2O2 Formula Weight: 174.15 MDL No.: MFCD00236227
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236227
CAS číslo: 125903-81-3