Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
A13798.03 A13798.06
A13798.03EA 1100 CZK
A13798.03 A13798.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 393-11-3 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 125-128° Beilstein Reference: 2650702 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014717
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Hustota: 1,752 g/cm³ (–123.15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014717
CAS číslo: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III