Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14413.09 A14413.18 A14413.30
A14413.09EA 1410 CZK
A14413.09 A14413.18 A14413.30
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 400-98-6 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 105-109° Beilstein Reference: 650808 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007155
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 105…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007155
CAS číslo: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III