Tisk…
4-Fluoro-m-toluidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15482.06 A15482.14
A15482.06EA 1950 CZK
A15482.06 A15482.14
4-Fluoro-m-toluidine ≥97%
4-Fluoro-m-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 452-69-7 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Characteristic Melting Point: 32-36° Boiling Point: 85-86°/9mm Beilstein Reference: 2935561 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025294
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 85…86 °C (9 mmHg)
Bod tání: 32…36 °C
Hustota: 1,120
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025294
CAS číslo: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III