Tisk…
4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
A11609.06 A11609.14
A11609.06EA 1180 CZK
A11609.06 A11609.14
4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
4-Fluoro-o-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 452-71-1 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Characteristic Boiling Point: 90-92°/16mm Beilstein Reference: 1931798 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007832
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 90…92 °C (16 mmHg)
Bod tání: 14 °C
Hustota: 1,124
Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007832
CAS číslo: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III