Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
224936-25G 224936-10G 224936-1G
SIAL224936-25GEA 3370 CZK
SIAL224936-25G SIAL224936-10G SIAL224936-1G
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3…8 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064396
CAS číslo: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III