Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208910100 208910500
ACRO208910100EA 2170 CZK
ACRO208910100 ACRO208910500
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Bod varu: 83 °C (12 mmHg)
Bod tání: 5…8 °C
Hustota: 1,296 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064396
CAS číslo: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %