Tisk…
5-Fluoro-o-toluidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
119460250 119461000
ACRO119460250EA 3900 CZK
ACRO119460250 ACRO119461000
5-Fluoro-o-toluidine 99%
5-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 98…100 °C (15 mmHg)
Bod tání: 38…40 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007764
CAS číslo: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to purple Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %