Tisk…
3-Fluoro-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
222666-25G 222666-5G
SIAL222666-25GEA 2770 CZK
SIAL222666-25G SIAL222666-5G
3-Fluoro-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 97 °C (15 mmHg)
Bod tání: 37 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007762
CAS číslo: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III