3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
B24411.03
B24411.06
B24411.03EA
1040
CZK
B24411.03
B24411.06
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 69411-68-3
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Melting Point: 54-58°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00190120
Vzorec:
C₇H₅F₄N Bod tání: 54…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190120 CAS číslo: 69411-68-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |