Tisk…
3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
B22764.06 B22764.14
B22764.06EA 893 CZK
B22764.06 B22764.14
3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
3-Fluoro-o-toluidine
Purity: 98+% CAS No.: 443-86-7 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5420 Odour: Characteristic Melting Point: 7° Boiling Point: 205° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007760
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 205 °C
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,099
Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007760
CAS číslo: 443-86-7
EINECS: 207-142-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III