α,α,α-Trifluoro-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
A41801-100G
A41801-500G
A41801-5G
SIALA41801-100GEA
1250
CZK
SIALA41801-100G
SIALA41801-500G
SIALA41801-5G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Vzorec:
C₇H₆F₃N MW: 161.13 Bod varu: 187 Bod tání: 5 Hustota: 1.3 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 87 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007797 CAS číslo: 98-16-8 EINECS: 202-643-4 UN: 2948 ADR: 6.1 II |