Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 842 CZK
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
MW: 161.13
Bod varu: 187…193 °C (760 mmHg)
Bod tání: 5…6 °C
Hustota: 1.303 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007797
CAS číslo: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %