Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17556.03 A17556.06 A17556.14
A17556.03EA 803 CZK
A17556.03 A17556.06 A17556.14
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 535-52-4 Molecular Formula: C7H5F4N Formula Weight: 179.12 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Characteristic Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 1950800 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007653
Vzorec: C₇H₅F₄N
Bod varu: 210 °C
Hustota: 1,378
Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007653
CAS číslo: 535-52-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III