2-Fluoro-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
337110-1G
337110-5G
SIAL337110-1GEA
1760
CZK
SIAL337110-1G
SIAL337110-5G
2-Fluoro-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-p-toluidine
Vzorec:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Bod varu: 190 °C (1013 hPa) Bod tání: 3 °C Hustota: 1,1084 g/cm³ (18 °C) |
MDL Number:
MFCD00040975 CAS číslo: 452-80-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |