2-Fluoro-p-toluidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
A16591.06
A16591.14
A16591.06EA
1800
CZK
A16591.06
A16591.14
2-Fluoro-p-toluidine ≥99%
2-Fluoro-p-toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 452-80-2
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 70-71°/7mm
Beilstein Reference: 2637578
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040975
Vzorec:
C₇H₈FN MW: 125.15 Bod varu: 70…71 °C (7 mmHg) Bod tání: 3 Hustota: 1.108 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040975 CAS číslo: 452-80-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |