α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
103180050
103181000
103185000
103180025
ACRO103180050EA
530
CZK
ACRO103180050
ACRO103181000
ACRO103185000
ACRO103180025
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Vzorec:
C₇H₆F₃N Bod varu: 170…173 °C (15 mmHg) Bod tání: –33 °C Hustota: 1,296 g/cm³ Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007718 CAS číslo: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration excess NaOH | 98.0 to 100.5 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Phosphorous compounds (as P) | ≤0.002 % |
Freezing point | -2.0 to 0.0°C |