Tisk…
4-Fluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
162493-25G 162493-5G
SIAL162493-25GEA 2450 CZK
SIAL162493-25G SIAL162493-5G
4-Fluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008120
CAS číslo: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,III