Tisk…
4-Fluorobenzylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15486.09 A15486.18 A15486.30
A15486.09EA 1010 CZK
A15486.09 A15486.18 A15486.30
4-Fluorobenzylamine ≥98%
4-Fluorobenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 140-75-0 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Amine-like Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 636501 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008120
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 182…183 °C
Hustota: 1,095
Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008120
CAS číslo: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,III