Tisk…
4-Fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
171950250 171951000
ACRO171950250EA 2040 CZK
ACRO171950250 ACRO171951000
4-Fluorobenzylamine 97%
4-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 183…185 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008120
CAS číslo: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %