Tisk…
3-Fluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
126896-1G 126896-5G
SIAL126896-1GEA 827 CZK
SIAL126896-1G SIAL126896-5G
3-Fluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 87 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008113
CAS číslo: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II