Tisk…
3-Fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanamine
B23527.06 B23527.09 B23527.14
B23527.06EA 2210 CZK
B23527.06 B23527.09 B23527.14
3-Fluorobenzylamine 97%
3-Fluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 100-82-3 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5150 Odour: Amine-like Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 1446928 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008113
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125.15
Bod varu: 186 °C
Hustota: 1.09
Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008113
CAS číslo: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8 III