Tisk…
3-Fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanamine
155500010 155500050
ACRO155500010EA 1100 CZK
ACRO155500010 ACRO155500050
3-Fluorobenzylamine 97%
3-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 87…89 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
MDL Number: MFCD00008113
CAS číslo: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure