Tisk…
3,4-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
264407-1G 264407-5G
SIAL264407-1GEA 1400 CZK
SIAL264407-1G SIAL264407-5G
3,4-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010145
CAS číslo: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III